Thallium standard solution, 1000 mg/L Tl in 5% kyselině dusičné (from Tl) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88111.AE
88111.AP
88111.AEEA
53.27
EUR
88111.AE
88111.AP
Thallium standard solution, 1000 mg/L Tl in 5% kyselině dusičné (from Tl) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - thallium
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certifikácie: Traceable to NIST