Rubidium standard solution, 1000 mg/L Rb in 5% kyselině dusičné (from Rb₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88091.AE
88091.AP
88091.AEEA
76.61
EUR
88091.AE
88091.AP
Rubidium standard solution, 1000 mg/L Rb in 5% kyselině dusičné (from Rb₂CO₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rubidium
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certifikácie: Traceable to NIST