Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% kyselině dusičné (from Nd₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88081.AE
88081.AP
88081.AEEA
66.09
EUR
88081.AE
88081.AP
Neodymium standard solution, 1000 mg/L Nd in 5% kyselině dusičné (from Nd₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - neodymium
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certifikácie: Traceable to NIST