Tlačiť
Iridium standard solution, 10000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35752.AD 35752.AE 35752.AP
35752.ADEA 547.93 EUR
35752.AD 35752.AE 35752.AP
Iridium standard solution, 10000 mg/L Ir in 20% kyselině chlorovodíkové (from IrCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - iridium
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certifikácie: Traceable to NIST