Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% kyselině dusičné (from Eu₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88064.AE
88064.AP
88064.AEEA
71.8
EUR
88064.AE
88064.AP
Europium standard solution, 1000 mg/L Eu in 5% kyselině dusičné (from Eu₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - europium
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certifikácie: Traceable to NIST