Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88063.AE
88063.AP
88063.AEEA
61.29
EUR
88063.AE
88063.AP
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - erbium
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certifikácie: Traceable to NIST