Tlačiť
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13877.AD 13877.AE
13877.ADEA 92.13 EUR
13877.AD 13877.AE
Erbium standard solution, 1000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - erbium
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certifikácie: Traceable to NIST