Tlačiť
Erbium standard solution, 10000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14409.AD 14409.AE 14409.AP
14409.ADEA 140.79 EUR
14409.AD 14409.AE 14409.AP
Erbium standard solution, 10000 mg/L Er in 5% kyselině dusičné (from Er₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - erbium
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certifikácie: Traceable to NIST