2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11636.06
A11636.14
A11636.22
A11636.06EA
89.85
EUR
A11636.06
A11636.14
A11636.22
2-(2-Naphthoxy)ethanol 98+%
2-(2-Naphthoxy)ethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-20-9
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2086973
Merck Reference: 14,6413
MDL No.: MFCD00016809
Vzorec:
C₁₂H₁₂O₂ Teplota tavenia: 72…76 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016809 Číslo CAS: 93-20-9 EINECS: 202-228-8 Merck Index: 14,6413 |