Tlačiť
Diethyl allylmalonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
113961000 113965000
ACRO113961000EA 202.17 EUR
ACRO113961000 ACRO113965000
Diethyl allylmalonate 97%
Diethyl allylmalonate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009155
Číslo CAS: 2049-80-1
EINECS: 218-072-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat)