Tlačiť
Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13835.AD 13835.AE 13835.AP
13835.ADEA 72.9 EUR
13835.AD 13835.AE 13835.AP
Zinek 1000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - zinek
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifikácie: Traceable to NIST