Tlačiť
Zinek 10000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14404.AD 14404.AE 14404.AP
14404.ADEA 128.18 EUR
14404.AD 14404.AE 14404.AP
Zinek 10000 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - zinek
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certifikácie: Traceable to NIST