Vanadium standard solution, 1000 mg/L V in 5% kyselině dusičné (from V₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
88116.AE
88116.AP
88116.AEEA
70.6
EUR
88116.AE
88116.AP
Vanadium standard solution, 1000 mg/L V in 5% kyselině dusičné (from V₂O₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - vanad
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certifikácie: Traceable to NIST