Tlačiť
Stroncium 1000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13874.AD 13874.AE 13874.AP
13874.ADEA 75.01 EUR
13874.AD 13874.AE 13874.AP
Stroncium 1000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - stroncium
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifikácie: Traceable to NIST