Tlačiť
Stroncium 10000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14382.AD 14382.AE 14382.AP
14382.ADEA 144.81 EUR
14382.AD 14382.AE 14382.AP
Stroncium 10000 mg/L Sr in 5% kyselině dusičné (from Sr(NO₃)₂) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - stroncium
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certifikácie: Traceable to NIST