Tlačiť
Samarium standard solution, 1000 mg/L Sm in 5% kyselině dusičné (from Sm₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13854.AD 13854.AE
13854.ADEA 96.67 EUR
13854.AD 13854.AE
Samarium standard solution, 1000 mg/L Sm in 5% kyselině dusičné (from Sm₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - samarium
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certifikácie: Traceable to NIST