Tlačiť
Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13821.AD 13821.AE 13821.AP
13821.ADEA 73.81 EUR
13821.AD 13821.AE 13821.AP
Lithium standard solution, 1000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - lithium
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certifikácie: Traceable to NIST