Tlačiť
Lithium standard solution, 10000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14394.AE 14394.AD 14394.AP
14394.AEEA 174.89 EUR
14394.AE 14394.AD 14394.AP
Lithium standard solution, 10000 mg/L Li in 5% kyselině dusičné (from Li₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - lithium
Molecular Formula: Li₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134051
Certifikácie: Traceable to NIST