Tlačiť
Kobalt 1000 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13828.AD 13828.AE 13828.AP
13828.ADEA 70.9 EUR
13828.AD 13828.AE 13828.AP
Kobalt 1000 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - kobalt
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifikácie: Traceable to NIST