Tlačiť
Kobalt 10000 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14390.AD 14390.AE 14390.AP
14390.ADEA 127.56 EUR
14390.AD 14390.AE 14390.AP
Kobalt 10000 mg/L Co in 5% kyselině dusičné (from Co) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - kobalt
Molecular Formula: Co in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifikácie: Traceable to NIST