Tlačiť
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W208515-100G-K W208515-1KG-K W208515-4KG-K
SIALW208515-100G-KEA 153.63 EUR
SIALW208515-100G-K SIALW208515-1KG-K SIALW208515-4KG-K
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutyl isovalerate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Číslo MDL: MFCD00048369
Číslo CAS: 659-70-1
EINECS: 211-536-1