Tlačiť
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W208507-1KG-K W208507-20KG-K W208507-9KG-K
SIALW208507-1KG-KEA 95.87 EUR
SIALW208507-1KG-K SIALW208507-20KG-K SIALW208507-9KG-K
3-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutyl isovalerate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Číslo MDL: MFCD00048369
Číslo CAS: 659-70-1
EINECS: 211-536-1