Tlačiť
Chlorovodík 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368471000 368478000
368471000.EA 169.68 EUR
368471000. 368478000.
Chlorovodík 2 N in diethyl ether, AcroSeal®, pure
Chlorovodík
Vzorec: HCl
Hustota: 0,74 g/cm³
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1.90 to 2.20 N