Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38728.AD
38728.AE
38728.AP
38728.ADEA
100.14
EUR
38728.AD
38728.AE
38728.AP
Chrom 1000 mg/L Cr in 5% kyselině dusičné (from Cr(NO₃)₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - chrom
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00010944
Certifikácie: Traceable to NIST