Mangan 1000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13826.AD
13826.AE
13826.AP
13826.ADEA
76.51
EUR
13826.AD
13826.AE
13826.AP
Mangan 1000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - mangan
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikácie: Traceable to NIST