Tlačiť
Mangan 10000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14413.AD 14413.AE 14413.AP
14413.ADEA 120.17 EUR
14413.AD 14413.AE 14413.AP
Mangan 10000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - mangan
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikácie: Traceable to NIST