Mangan 10000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14413.AD
14413.AE
14413.AP
14413.ADEA
120.17
EUR
14413.AD
14413.AE
14413.AP
Mangan 10000 mg/L Mn in 5% kyselině dusičné (from Mn) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - mangan
Molecular Formula: Mn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011111
Certifikácie: Traceable to NIST