Dysprozium, 10000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14426.AD
14426.AE
14426.AP
14426.ADEA
140.6
EUR
14426.AD
14426.AE
14426.AP
Dysprozium, 10000 mg/L Dy in 5% kyselině dusičné (from Dy₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - dyprosium
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certifikácie: Traceable to NIST