Cesium standard solution, 10000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14425.AD
14425.AE
14425.AP
14425.ADEA
137.79
EUR
14425.AD
14425.AE
14425.AP
Cesium standard solution, 10000 mg/L Cs in 5% kyselině dusičné (from Cs₂CO₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - cesium
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certifikácie: Traceable to NIST