Tlačiť
Malonyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1601-100G M1601-25G M1601-5G
SIALM1601-100GEA 419.57 EUR
SIALM1601-100G SIALM1601-25G SIALM1601-5G
Malonyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Malonyl dichloride
Vzorec: C₃H₂Cl₂O₂
Číslo MDL: MFCD00000735
Číslo CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
OSN: 3265
ADR: 8,II