Tlačiť
Malonyl dichloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125280250 125281000
ACRO125280250EA 120.74 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Malonyl dichloride 97%
Malonyl dichloride
Vzorec: C₃H₂Cl₂O₂
Teplota varu: 47 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,45 g/cm³
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000735
Číslo CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm