4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
H52865.03
H52865.06
H52865.03EA
46.06
EUR
H52865.03
H52865.06
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Butoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 105365-51-3
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD03427054
Vzorec:
C₁₀H₁₅BO₃ Mw: 194.04 Teplota tavenia: 102…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03427054 Číslo CAS: 105365-51-3 |