Tlačiť
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
H52865.03 H52865.06
H52865.03EA 46.06 EUR
H52865.03 H52865.06
4-Butoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Butoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 105365-51-3 Molecular Formula: C10H15BO3 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD03427054
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₃
Mw: 194.04
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427054
Číslo CAS: 105365-51-3