Potassium hexachlororhodate (III) ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Potassium hexachlororhodate(III)
41013.01
41013.03
41013.06
41013.01EA
209.39
EUR
41013.01
41013.03
41013.06
Potassium hexachlororhodate (III) ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Potassium hexachlororhodate (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13845-07-3
Molecular Formula: K3RhCl6
Formula Weight: 432.93
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192414
Vzorec:
Cl₆K₃Rh Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00192414 Číslo CAS: 13845-07-3 EINECS: 237-569-1 |