Tlačiť
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium tetrachloride
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 72.6 EUR
H31830.AE H31830.AP
Chlorid titaničitý 1 M in dichloromethane
Chlorid titaničitý
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Vzorec: Cl₄Ti
Mw: 189.69
Teplota varu: 136
Teplota tavenia: 136.2
Hustota: 1.365
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011267
Číslo CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
OSN: 2922
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09555