Tlačiť
Oxalyldichlorid 2 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 68.59 EUR
H31617.AE H31617.AP
Oxalyldichlorid 2 M in dichloromethane
Oxalyldichlorid
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Vzorec: C₂Cl₂O₂
Hustota: 1,335
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000704
Číslo CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
OSN: 2922
ADR: 8,II