Oxalyldichlorid 2 M in dichloromethane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31617.AE
H31617.AP
H31617.AEEA
68.59
EUR
H31617.AE
H31617.AP
Oxalyldichlorid 2 M in dichloromethane
Oxalyldichlorid
CAS No.: 79-37-8
Molecular Formula: C2Cl2O2
Formula Weight: 126.93
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000704
Vzorec:
C₂Cl₂O₂ Hustota: 1,335 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000704 Číslo CAS: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 OSN: 2922 ADR: 8,II |