Tlačiť
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
H55147.MD H55147.03
H55147.MDEA 66.09 EUR
H55147.MD H55147.03
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
6-Fluoronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 403-45-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 144-148° MDL No.: MFCD01859863
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota tavenia: 144…148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01859863
Číslo CAS: 403-45-2