Tlačiť
Cyclopentylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Aminocyclopentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
C115002-100G C115002-25G
SIALC115002-100GEA 143.4 EUR
SIALC115002-100G SIALC115002-25G
Cyclopentylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylamine
Vzorec: C₅H₁₁N
Mw: 85.15
Teplota varu: 108
Hustota: 0.8689 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001380
Číslo CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
OSN: 3286
ADR: 3 II