Tlačiť
3-Benzyloxyaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55708.06 H55708.14
H55708.06EA 95.07 EUR
H55708.06 H55708.14
3-Benzyloxyaniline ≥98%
3-Benzyloxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 1484-26-0 Molecular Formula: C13H13NO Formula Weight: 199.25 Physical Form: Solid Appearance: Pale brown Melting Point: 63-67° MDL No.: MFCD00007784
Vzorec: C₁₃H₁₃NO
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007784
Číslo CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6