Tlačiť
4-Hexyloxyaniline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 92.26 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline ≥99%
4-Hexyloxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉NO
Teplota varu: 155…158 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 43…45 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007868
Číslo CAS: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8