2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile, 2-(6-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Cyano-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54689.MD
H54689.03
H54689.MDEA
198.28
EUR
H54689.MD
H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 741709-63-7
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 105-106°
MDL No.: MFCD06657825
Vzorec:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Mw: 230.07 Teplota tavenia: 105…106 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD06657825 Číslo CAS: 741709-63-7 |