5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile, 3-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H54385.MD
H54385.03
H54385.MDEA
77.42
EUR
H54385.MD
H54385.03
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
5-Cyano-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 402718-29-0
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD07780755
Vzorec:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Teplota tavenia: 122…124 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07780755 Číslo CAS: 402718-29-0 |