Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 35.38 EUR
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BClO₂
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663875
Číslo CAS: 195062-61-4