Tlačiť
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 68.1 EUR
H55345.06 H55345.14
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
4-Methoxysalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 158…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002450
Číslo CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0