Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
1-Octyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
329746-25G
329746-5G
SIAL329746-25GEA
261.93
EUR
SIAL329746-25G
SIAL329746-5G
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octyl isocyanate
Vzorec:
C₉H₁₇NO Teplota varu: 78 °C (1013 hPa) Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00013887 Číslo CAS: 3158-26-7 EINECS: 221-598-1 OSN: 2206 ADR: 6.1,III |