Tlačiť
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Octyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
329746-25G 329746-5G
SIAL329746-25GEA 261.93 EUR
SIAL329746-25G SIAL329746-5G
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octyl isocyanate
Vzorec: C₉H₁₇NO
Teplota varu: 78 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00013887
Číslo CAS: 3158-26-7
EINECS: 221-598-1
OSN: 2206
ADR: 6.1,III