3,3'-Diaminobenzidin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Bifenyl-3,3’,4,4’-tetramin
H54000.06
H54000.14
H54000.22
H54000.06EA
82.23
EUR
H54000.06
H54000.14
H54000.22
3,3'-Diaminobenzidin 99%
3,3'-Diaminobenzidin
Purity: 99%
CAS No.: 91-95-2
Molecular Formula: C12H14N4
Formula Weight: 214.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00007725
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₄ Teplota tavenia: 175…177 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007725 Číslo CAS: 91-95-2 EINECS: 202-110-6 |