Tlačiť
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55771.03 H55771.06
H55771.03EA 241.08 EUR
H55771.03 H55771.06
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 56962-11-9 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 145-147° MDL No.: MFCD00052184
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052184
Číslo CAS: 56962-11-9