3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
H55288.03
H55288.06
H55288.03EA
27.84
EUR
H55288.03
H55288.06
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 433939-27-6
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₄BrFO Teplota tavenia: 36…40 °C Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07783710 Číslo CAS: 433939-27-6 |