Tlačiť
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) in aqueous solution, Reagent Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
E584-100MLEA 83.43 EUR
E584-100ML E584-500ML
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) in aqueous solution, Reagent Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 109 °C (1013 hPa)
Hustota: Max, 1.11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l