Tlačiť
Trimethylamine 45% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43282.K4 43282.AP
43282.K4EA 380.26 EUR
43282.K4 43282.AP
Trimethylamine 45% (w/w) in aqueous solution
Trimethylamine
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: (CH3)3N Formula Weight: 59.11 Flash Point: -20°(-4°F) Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -2° Boiling Point: 30° Beilstein Reference: 956566 Merck Reference: 14,9710 UN No.: 1297 MDL No.: MFCD00008327
Vzorec: C₃H₉N
Teplota varu: 30 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –20 °C (–4 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008327
Číslo CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
OSN: 1297
ADR: 3,I
Merck Index: 14,9710