4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H55483.03
H55483.06
H55483.03EA
62.98
EUR
H55483.03
H55483.06
4-Amino-3-bromobenzonitrile 97%
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 50397-74-5
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 106-110°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01861386
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Teplota tavenia: 106…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01861386 Číslo CAS: 50397-74-5 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |