Tlačiť
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 49.74 EUR
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Vzorec: C₇H₅IN₂
Teplota tavenia: 112…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039964
Číslo CAS: 33348-34-4